Print…
Fmoc-Thi-OH
Fornecedor: NOVABIOCHEM (PART OF CNBI)
Sinônimos: Fmoc-3-(2-thienyl)-L-alanine, Fmoc-β-(2-thienyl)-Ala-OH, (S)-2-(Fmoc-amino)-3-(2-thienyl)propionic acid, N-α-Fmoc-β-thienyl-L-alanine
8.52039.0001 8.52039.0005
04-12-1082-1EA 180 EUR
04-12-1082-1 04-12-1082-5
Fmoc-Thi-OH
Fmoc-Thi-OH
Fórmula: C₂₂H₁₉NO₄S
Peso Molecular: 393.47 g/mol
Número MDL : MFCD00065676
Número CAS: 130309-35-2