Print…
Lactobionic acid 97% (por análise titulométrica)
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J66368.14 J66368.22 J66368.30
J66368.14EA 99.1 EUR
J66368.14 J66368.22 J66368.30
Lactobionic acid 97% (por análise titulométrica)
Lactobionic acid
Soluble in water
Fórmula: C₁₂H₂₂O₁₂
Ponto de Fusão: 113…118 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00078147
Número CAS: 96-82-2
EINECS: 202-538-3
Merck Index: 14,5342
Encomendar
Colour White to Off-White
Form Powder
Assay (Titration) 97% min
Water Content (Karl Fischer Titration) 5,0% max