Print…
Piperonyl butoxide tech. 90%, Grau técnico
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
H60771.AC H60771.AE
H60771.ACEA 26.3 EUR
H60771.AC H60771.AE
Piperonyl butoxide tech. 90%, Grau técnico
Piperonyl butoxide
Piperonyl butoxide is used as a pharmaceutical intermediate.
  • Soluble in benzene, ethanol and methanol
Fórmula: C₁₉H₃₀O₅
Ponto de ebulição: 155 °C (0,3 mmHg)
Densidade: 1,059
Ponto de Inflamação: 171 °C (340 °F)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00005842
Número CAS: 51-03-6
EINECS: 200-076-7
UN: 3082
ADR: 9,III
Encomendar
Formula Weight 338,44
Purity 90%
Refractive Index 1,498
Assay (GC) >88,0%