Print…
Agente neutralizante para a limpeza automática de material de vidro, neodisher® Z
Fornecedor: Dr. Weigert
420233 420226 420287
148-3212EA 88.4 EUR
148-3212 148-0164 WEIG420287
Agente neutralizante para a limpeza automática de material de vidro, neodisher® Z
Soluções de limpeza Detergentes e Limpadores de Superfícies
neodisher® Z
  • Concentrado líquido ácido para a neutralização de resíduos alcalinos no ciclo principal de limpeza automática ou para a pré-lavagem ácida de material de vidro para laboratório. Isento de fosfatos e surfatantes
  • Componentes: ácidos orgânicos
  • Dosagem: 1 a 2 ml/l para neutralização; 2 a 5 ml/l a 40/60 °C para pré-lavagem ácida
Nota: os materiais são corrosivos ou irritantes, pelo que é necessário ter cuidado na escolha de materiais para a limpeza de artigos em alumínio e titânio. Leia fichas de dados de segurança dos produtos antes da utilização.