Print…
VWR®, Pontas de pipeta (baixa retenção)
Fornecedor: VWR Collection
613-0373EA 45.4 EUR
613-0373 613-0382
VWR®, Pontas de pipeta (baixa retenção)
Pontas de pipetas
As pontas de baixa retenção são feitas com uma resina especial que reduz o potencial de retenção da amostra dentro a ponta. Previnem a perda de amostras ao realizar investigação em proteínas. São certificadas como isentas de proteases e nucleases.
  • Um vedante sobredimensionado assegura que as pontas vedem facilmente e de forma consistente, sem fugas
  • Garantia de ausência de Dnase/Rnase, endotoxinas e metais pesados
  • Para pontas graduadas: as graduações permitem visualização da precisão da pipetagem
  • Testadas para detetar a contaminação com endotoxinas
  • As
Mais informação do produto
Encomendar
ESPECIFICAÇÕES
Environmentally Preferable Baixo impacto de fabricação,Embalagem sustentável