Print…
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
J66630.MD J66630.03 J66630.06
J66630.MDEA 65.9 EUR
J66630.MD J66630.03 J66630.06
4-Methylumbelliferyl-β-D-glucopyranoside 99%
4-Methylumbelliferyl-beta-D-glucopyranoside
Fórmula: C₁₆H₁₈O₈
Ponto de Fusão: 210…212 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00063694
Número CAS: 18997-57-4
EINECS: 242-736-7
Encomendar
Solubility Soluble in DMF (Dimethylformamide) or water
Purity 99%
Physical form Powder