Print…
Fmoc-Lys(Z)-OH 98%
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
Sinônimos: Nalpha-[(9H-Fluoren-9-ylmethoxy)carbonyl]-Nepsilon-carbobenzoxy-L-lysine, Fmoc-Lys(Cbz)-OH, Fmoc-Lys(Z)-OH, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine, Nalpha-Fmoc-Nepsilon-Cbz-L-lysine
H62866.06 H62866.14
H62866.06EA 102 EUR
H62866.06 H62866.14
Fmoc-Lys(Z)-OH 98%
Fmoc-Lys(Z)-OH
Fórmula: C₂₉H₃₀N₂O₆
Ponto de Fusão: 110…120 °C
Temperatura de Armazenamento: Congelador
Número MDL : MFCD00065662
Número CAS: 86060-82-4
Encomendar
Purity 97,5%
Purity method Assay (HPLC)