Print…
Água, Grau técnico
Fornecedor: PanReac AppliChem
211074.0715 211074.0716 211074.1214
APPC211074.0715EA 80.1 EUR
APPC211074.0715 APPC211074.0716 APPC211074.1214
Água, Grau técnico
Água
Manufactured by reverse osmosis has purity level comparable to two times distilled water.
Fórmula: H₂O
Ponto de ebulição: 100 °C
Ponto de Fusão: 0 °C
Densidade: 1,00 kg/l (20 ˚C)
Número MDL : MFCD00011332
Número CAS: 7732-18-5
Encomendar
Form Liquid
Sterility Not tested
Conductivity Max. 5,0 μS/cm