Print…
Solução de descontaminação DNA AWAY®
Fornecedor: Thermo Fisher Scientific
7010 7012-11
732-2353EA 20.7 EUR
732-2353 732-4436
Solução de descontaminação DNA AWAY®
Soluções de limpeza Descontaminantes
Solução pronta a usar, para eliminação de contaminações por DNA. Para limpar superfícies de trabalho, instrumentos, micropipetas, termocicladores, etc.
  • Adequada para aplicações de PCR, para evitar resultados falsos positivos na PCR
  • Limpeza fácil de vários tipos de superfície