Print…
Botas de segurança ESD "rigger", de cano
Fornecedor: ELTEN
78671/38 78671/39 78671/40 78671/41 78671/42 78671/43 78671/44 78671/45 78671/46 78671/47 78671/48 78671/49 78671/50 78671/36 78671/37
114-8227EA 105.9 EUR
114-8227 114-8228 114-8229 114-8230 114-8231 114-8232 114-8233 114-8234 114-8235 114-8236 114-8237 114-8238 114-8239 114-8225 114-8226
Botas de segurança ESD "rigger", de cano
Sapatos e botas
As botas de segurança ESD de inverno são fabricadas em couro bovino e possuem uma sola SAFETY-GRIP em PU/PU.
  • Forro quente
  • Sola embutida ESD com velo quente de comprimento completo
  • A biqueira reforçada de PU protege o couro superior
  • Sola intermédia não metálica resistente a perfurações
  • Biqueira de proteção em aço (200 J)
Ideal for use in areas where exposure to moisture is expected and where there is a risk of penetration from pointed and sharp objects.
Cor: castanho
Certificações: EN 61340-5-1 (ESD); EN ISO 20345; S3, SRC, CI.