Print…
Nitrato de cálcio tetrahidratado 99.0-103.0% ACS para análise
Fornecedor: PanReac AppliChem
Atenção
131231.0416 131231.1211
APPC131231.0416EA 864 EUR
APPC131231.0416 APPC131231.1211
Nitrato de cálcio tetrahidratado 99.0-103.0% ACS para análise
Nitrato de cálcio tetrahidratado
Fórmula: Ca(NO₃)₂·4H₂O
Ponto de Fusão: ∼42 °C
Densidade: 1,86 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149604
Número CAS: 13477-34-4
EINECS: 233-332-1
UN: 1454
ADR: 5.1,III
Encomendar
Solubility in water 2,660 g/l at 20 °C
Thermal decomposition >130 °C
pH of 5% solution 5,0 - 7,0
Assay (Compl.) 99,0 - 103,0 %
Acidity(as HNO₃) 0,05%
Insoluble matter in H₂O 0,005%
Chloride (Cl) 0,005%
Ammonium (NH₄) 0,005%
Sulfate (SO₄) 0,002%
Nitrite (NO₂) 0,001%
Heavy Metals (ICP-OES) 0,0005%