Kits, teste de zinc, fotométrico, cuvetes LCK e LCS
Fornecedor: Hach
LCK360
LCS360
705-3072EA
164
EUR
705-3072
HACHLCS360
Kits, teste de zinc, fotométrico, cuvetes LCK e LCS
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C