Print…
Kits, teste de COT, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK380 LCK381 LCK385 LCK386 LCK387
705-3024EA 257 EUR
705-3024 705-3025 705-3021 705-3022 705-3023
Kits, teste de COT, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Storage conditions: 15 - 25 °C
Certificações: DIN 38409-H3