Kits, teste de sulfato, fotómetrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK153
LCK353
705-3066EA
146
EUR
705-3066
705-3067
Kits, teste de sulfato, fotómetrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C