Print…
Kits, teste de prata, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK354 LCK355
705-3010EA 141 EUR
705-3010 705-3011
Kits, teste de prata, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
  • Valores de medição precisos e fiáveis
  • Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
  • Dosagem prática e sem erros dos reagentes
  • Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
  • Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C (LCK354)
Condições de armazenamento: 2 - 8 °C (manter refrigerado) (LCK355)