Kits, teste de fenóis, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK345
LCK346
705-3057EA
130
EUR
705-3057
705-3058
Kits, teste de fenóis, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Prontos a usar, sistema de avaliação fotométrica e ecológico.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C para LCK345; 2 - 8 °C (manter refrigerado) para LCK346
Certificações: LCK346 em conformidade com as normas ISO 6439-1990, DIN 38409 H16