Kits, teste de formaldeído, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK325
LCK425
705-3047EA
122
EUR
705-3047
HACHLCK425
Kits, teste de formaldeído, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C
Certificações: LCK 425 VWR em conformidade com a ISO12460