Kits, teste de BOD5, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK554
LCK555
705-3030EA
219
EUR
705-3030
705-3031
Kits, teste de BOD5, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 2 to 8 °C (manter refrigerado)
Certificações: EN 1899-1