Kits, teste de nitrato, fotométrico, cuvetes LCK
Fornecedor: Hach
LCK340
LCK339
705-3053EA
156
EUR
705-3053
705-3052
Kits, teste de nitrato, fotométrico, cuvetes LCK
Kits para análise ambiental
Reagentes pré-doseados para máxima segurança.
- Valores de medição precisos e fiáveis
- Máxima segurança para os utilizadores, graças ao sistema fechado e à quantidade reduzida de reagentes
- Dosagem prática e sem erros dos reagentes
- Etiqueta com código de barras para reconhecimento automático no fotómetro
- Diferenciação entre testes e intervalos de medição mediante codificação por cores
Condições de armazenamento: 15 - 25 °C
Certificações: ISO 7890-1-2-1986, DIN 38405 D9-2