Print…
Hidróxido de sódio 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
7066-33EA 30.19 EUR
7066-33 7066-36 7066-38
Hidróxido de sódio 97.0-100.5% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II