Print…
Hidróxido de sódio solução 50%, Reagente Biotecnológico, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
2622-35EA 593.09 EUR
2622-35 2622-40 2622.9025PE 2622-SAMPLE 2622.9600
Hidróxido de sódio solução 50%, Reagente Biotecnológico, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
UN: 1823
ADR: 8,II
Encomendar
Assay (NaOH) 49 - 51 %
Appearance (clear, colorless liquid) passes test
Potassium (K) max. 0.01 %
Identification (Na) passes test
Sodium Carbonate (Na2CO3) max. 1.0 %
Trace Impurities (in ppm) Chlorides (as Cl) max. 5
Trace Impurities (in ppm) Iron (Fe) max. 2
Trace Impurities (in ppm) Heavy Metals (as Pb) max. 1