Print…
Hidróxido de sódio 5 N em solução aquosa, Reagente Biotecnológico for biotechnology, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Filtrado através de um filtro de 0,2 µm
5668-07EA 1230 EUR
5668-07 5668-02 5668-03 5668-09
Hidróxido de sódio 5 N em solução aquosa, Reagente Biotecnológico for biotechnology, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Made from USP purified water and NF (multicompendial) sodium hydroxide pellets that meet BP/Ph. Eur. and JP chemical specifications. GMP manufactured product.
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 323
Densidade: 1.17 kg/L
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
GMP Manufactured Product
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Appearance (Clear, colorless liquid) Passes Test
Normality 4.9 - 5.1
Chloride (Cl) ≤10 ppm
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤1 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Made from U.S.P. Purified Water and Sodium Hydroxide pellets, N.F. (Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product.
Filtered through a 0.2 micron filter.