Print…
Hidróxido de sódio 49,5 - 51,5% (por acidimetria) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Grau Eletrônico para microeletrônica, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Perigo
Sinônimos: Caustic soda
Management of Change (MOC) category = HR
3725-03EA 0 EUR
3725-03 3725-09
Hidróxido de sódio 49,5 - 51,5% (por acidimetria) em solução aquosa, BAKER ANALYZED®, Grau Eletrônico para microeletrônica, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 9…10 °C
Densidade: 1.53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8 II
Merck Index: 14,08627
Encomendar
For Microelectronic Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Store above 54 °F (12 °C) to avoid freezing.
Assay (NaOH) (by acidimetry) 49.5 - 51.5 %
Color (APHA) ≤10
Insoluble Matter ≤30 ppm
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.05 %
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.005 %
Chloride (Cl) ≤20 ppm
Nitrogen Compounds (as N) ≤5 ppm
Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
ACS - Sulfate (SO₄) ≤5 ppm
Trace Impurities - Chromium (Cr) ≤5.0 ppm
Trace Impurities - Copper (Cu) ≤1 ppm
Heavy Metals (as Ag) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Trace Impurities - Nickel (Ni) ≤3.000 ppm
Trace Impurities - Potassium (K) ≤50 ppm
Trace Impurities - Zinc (Zn) ≤5.000 ppm
Store above 58°F (12°C)
For additional information, go to www.askavantor.com. Search keywords
freezing" and product name."