Print…
Hidróxido de sódio 50% em solução aquosa, AR®, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
7705-27EA 0 EUR
7705-06 7705-27 MACR7705-20 MACR7705-18 MACR7705-29 7705-08 MACR7705-26 MACR7705-04 MACR7705-25 MACR7705-69
Hidróxido de sódio 50% em solução aquosa, AR®, Macron Fine Chemicals™
Hidróxido de sódio
Fórmula: NaOH
Peso Molecular: 40 g/mol
Ponto de ebulição: 119…135 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 12 °C
Densidade: 1,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003548
Número CAS: 1310-73-2
EINECS: 215-185-5
UN: 1824
ADR: 8,II
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide.
Assay (NaOH) 49.5 - 52.0 %
Identification Passes Test
Ammonium Hydroxide Precipitate ≤0.010 %
Chloride (Cl) ≤0.0025 %
Heavy Metals (as Ag) ≤0.0015 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %
Nitrogen Compounds (as N) ≤0.0005 %
Potassium (K) ≤0.025 %
Phosphate (PO₄) ≤0.0005 %
Sulfate (SO₄) ≤0.0025 %
Sodium Carbonate (Na₂CO₃) ≤0.1 %
Appearance (clear, colorless liquid)