Hidróxido de sódio 5.0 N em solução aquosa, Reagente Biotecnológico, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
|
Perigo
|
0895-07EA
0
EUR
0895-07
0895-08
0895.9025
Hidróxido de sódio 5.0 N em solução aquosa, Reagente Biotecnológico, J.T.Baker®
Hidróxido de sódio
Water for injection quality water.
Fórmula:
NaOH Ponto de ebulição: 109 °C (1013 hPa) Densidade: 1,18 g/cm³ Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00003548 Número CAS: 1310-73-2 EINECS: 215-185-5 UN: 1824 ADR: 8,II |
GMP Manufactured Product | 4.9 - 5.1 |
Protect from air to avoid absorption of carbon dioxide. | ≤5 ppm |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | ≤1 ppm |
Appearance (Clear, colorless liquid) | Passes Test |
Normality | 4.9 - 5.1 |
Chloride (Cl) | ≤10 ppm |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤1 ppm |
Iron (Fe) | ≤2 ppm |
Endotoxin Concentration (EU/mL | ≤2 |
Made from Water for Injection U.S.P. and Sodium Hydroxide pellets, N.F.(Multi-Compendial) which meets BP, Ph.Eur. and JP Chemical Specifications | |
No Class 1,2,3 or other solvents are used or produced in the manufacturing or purification of the product. | |
Filtered through a 0.2 micron filter. |