Print…
Hidrogenocarbonato de sódio Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos: Bicarbonato de sódio
P132-38EA 0 EUR
MACRP132-33 P132-38
Hidrogenocarbonato de sódio Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Hidrogenocarbonato de sódio
Fórmula: NaHCO₃
Peso Molecular: 84,01 g/mol
Número MDL : MFCD00003528
Número CAS: 144-55-8
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/81/16640581.jpg