Print…
Cloreto de sódio Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
P135-33EA 81.63 EUR
P135-33 P135-38
Cloreto de sódio Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5