Print…
Cloreto de sódio 99,0 Argentometric titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Saline, NaCl, Sea salt, Halite
3624-20EA 589.01 EUR
3624-20 3624-01 3624-05 3624-06 3624-07 3624-60
Cloreto de sódio 99,0 Argentometric titration, crystals, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cloreto de Sódio
Fórmula: NaCl
Peso Molecular: 58.44 g/mol
Ponto de ebulição: 1413 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 801 °C
Densidade: 2.16 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003477
Número CAS: 7647-14-5
Merck Index: 14,08599
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use 5.0 - 9.0
Assay (NaCl) (by Ag titrn) ≥99.0 %
pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 9.0
Insoluble Matter ≤0.005 %
Iodide (I) ≤0.002 %
Bromide (Br) ≤0.01 %
Chlorate and Nitrate (as NO₃) ≤0.003 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤5 ppm
Sulfate (SO₄) ≤0.004 %
Barium (Ba) Passes Test
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Iron (Fe) ≤2 ppm
Calcium (Ca) ≤0.002 %
Magnesium (Mg) ≤0.001 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs