Print…
Carbonato de sódio, anidro ≥99.5% (base seca), pó, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Management of Change (MOC) category = N
3602-07EA 0 EUR
3602-07 3602-05 3602-01 3602-97 3602-R
Carbonato de sódio, anidro ≥99.5% (base seca), pó, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Peso Molecular: 105,99 g/mol
Ponto de ebulição: 1600 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 854 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) ≥99.5 %
Insoluble Matter ≤0.01 %
Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
Chloride (Cl) ≤0.001 %
Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
Silica (SiO₂) ≤0.005 %
Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
Calcium (Ca) ≤0.03 %
Magnesium (Mg) ≤0.005 %
Potassium (K) ≤0.005 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm
Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs