Print…
Carbonato de sódio, anidro 99.95-100.05%, granular, AR® ACS primary standard, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Atenção
7528-20EA 0 EUR
7528-20 7528-04
Carbonato de sódio, anidro 99.95-100.05%, granular, AR® ACS primary standard, Macron Fine Chemicals™
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Peso Molecular: 105,99 g/mol
Ponto de Fusão: 851 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂CO₃ (after 2 hr @ 285°C)) 99.95 - 100.05 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤0.0005 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Iron (Fe) ≤0.0005 %
ACS - Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.004 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
ACS - Solubility (8 in 50) Passes Test