Print…
Carbonato de sódio, anidro ≥99.5% (por acidimetria na substância anidra), granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Atenção
7527-20EA 0 EUR
MACR7527-04 MACR7527-06 7527-20 7527-26
Carbonato de sódio, anidro ≥99.5% (por acidimetria na substância anidra), granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Carbonato de sódio
Fórmula: Na₂CO₃
Peso Molecular: 105,99 g/mol
Ponto de Fusão: 851 °C
Densidade: 2,53 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003494
Número CAS: 497-19-8
EINECS: 207-838-8
ALCANCE: 01-2119485498-19
Merck Index: 14,08596
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/05/89/16640589.jpg
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (Na₂CO₃) (dried basis)(by acidimetry) ≥99.5 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.01 %
ACS - Loss on Heating at 285°C ≤1.0 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Silica (SiO₂) ≤0.005 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.003 %
ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
ACS - Iron (Fe) ≤5 ppm
ACS - Calcium (Ca) ≤0.03 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.005 %
ACS - Potassium (K) ≤0.005 %