Print…
Brometo de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
3588-01EA 102.13 EUR
3588-01 3588-05 3588-07
Brometo de sódio ≥99.0%, cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Brometo de Sódio
  • Lot analysis on label
Fórmula: NaBr
Ponto de Fusão: 753 °C
Densidade: 3,21 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00003475
Número CAS: 7647-15-6
Merck Index: 13,08666
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements ≥99.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (NaBr) ≥99.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Alkalinity (as Na₂CO₃) ≤0.015 %
ACS - pH of 5% Solution at 25°C 5.0 - 8.8
ACS - Bromate (BrO₃) ≤0.001 %
ACS - Calcium (Ca) ≤0.002 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.2 %
ACS - Sulfate (SO₄) ≤0.002 %
ACS - Barium (Ba) ≤0.002 %
ACS - Magnesium (Mg) ≤0.001 %
ACS - Potassium (K) ≤0.1 %
Trace Impurities - ACS - Heavy Metals (as Pb) ≤5 ppm
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤5 ppm