Print…
Azida de sódio 99,7, OR, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Azoteto de sódio
1953-09EA 1367.95 EUR
1953-09 1953-59
Azida de sódio 99,7, OR, Macron Fine Chemicals™
Azida de sódio
Macron Fine Chemicals™ OR: organic reagents that are suitable for research applications.
Fórmula: NaN₃
Peso Molecular: 65.01 g/mol
Ponto de Fusão: 275
Número MDL : MFCD00003536
Número CAS: 26628-22-8
UN: 1687
ADR: 6.1 II
Merck Index: 13,08653
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use = 99.7 %
Assay (NaN₃) ≥99.7 %
Loss on Drying at 105°C ≤0.1 %
Typical property (not a specification): Appearance (white, crystalline
powder)