Sódio acetato, anidro ≥99.0%, pó branco, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Management of Change (MOC) category = HR
7372-20EA
0
EUR
7372-20
7372-24
Sódio acetato, anidro ≥99.0%, pó branco, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Sódio acetato
Fórmula:
H₃CCOONa Ponto de ebulição: 881,4 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 324 °C Densidade: 1,528 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00012459 Número CAS: 127-09-3 EINECS: 204-823-8 ALCANCE: 01-2119485123-42 Merck Index: 12,08711 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (CH₃COONa) | ≥99.0 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 7.0 - 9.2 |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Loss on Drying at 120°C | ≤1.0 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.002 % |
ACS - Phosphate (PO₄) | ≤0.001 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
ACS - Calcium (Ca) | ≤0.005 % |
ACS - Magnesium (Mg) | ≤0.002 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.001 % |
Appearance (fine, white powder) | — |