Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99.0% (por acidimetria), cristais, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
|
Atenção
|
Sinônimos:
Monopotassiumphosphate, prim.-Potassium phosphate, Monopotassium phosphate, Potassium phosphate monobasic, Monobasic Potassium Phosphate, Potassium dihydrogen orthophosphate
7100-19EA
950.85
EUR
7100-19
7100-20
MACR7100-06
Dihidrogenoortofosfato de potássio ≥99.0% (por acidimetria), cristais, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Dihidrogenoortofosfato de potássio
Fórmula:
KH₂PO₄ Peso Molecular: 136.09 g/mol Ponto de ebulição: ∼100 °C (1013 hPa) Ponto de Fusão: 253 °C Densidade: 2.3 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00011401 Número CAS: 7778-77-0 EINECS: 231-913-4 ALCANCE: 01-2119490224-41 Merck Index: 13,07744 |
Meets ACS Reagent Chemical Requirements | — |
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use | — |
ACS - Assay (KH₂PO₄) (by acidimetry) | ≥99.0 % |
ACS - Chloride (Cl) | ≤0.001 % |
ACS - Heavy Metals (as Pb) | ≤0.001 % |
ACS - Insoluble Matter | ≤0.01 % |
ACS - Iron (Fe) | ≤0.002 % |
ACS - Loss on Drying at 105°C | ≤0.2 % |
ACS - Nitrogen Compounds (as N) | ≤0.001 % |
ACS - Sodium (Na) | ≤0.005 % |
ACS - Sulfate (SO₄) | ≤0.003 % |
ACS - pH of 5% Solution at 25°C | 4.1 - 4.5 |
Appearance (white crystals) | — |