Print…
Cloreto de potássio 99.0-100.5% (por titulação argentométrica), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: Potassiumchloride
3040-09EA 1738.1 EUR
3040-09 3040-05 3040-01 3040-07 3040-R
Cloreto de potássio 99.0-100.5% (por titulação argentométrica), cristais, BAKER ANALYZED® ACS, J.T.Baker®
Cloreto de potássio
Fórmula: KCl
Peso Molecular: 74.55 g/mol
Ponto de ebulição: 1420 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 773 °C
Densidade: 1.99 g/cm³
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00011360
Número CAS: 7447-40-7
EINECS: 231-211-8
Merck Index: 14,07621