Print…
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Sinônimos: Polyoxyethylene-20-Sorbitan Monolaurate, Sorbitan monolaurate, ethoxylated
X251-07EA 387.47 EUR
X251-07 X251-09
Polysorbate 20, J.T.Baker®
Polysorbate 20
Fórmula: C₅₈H₁₁₄O₂₆
Densidade: 1.1 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00165986
Número CAS: 9005-64-5
EINECS: 500-018-3
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
Not intended for Injectable Drug Use.