Print…
Éter de petróleo, 40…60 °C, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
Sinônimos: Gasoline, Petroleum ether, Petrol, Benzine
6722-45EA 546.03 EUR
6722-45 6722-25
Éter de petróleo, 40…60 °C, AR®, Laboratory Reagent, Macron Fine Chemicals™
Éter de petróleo
Densidade: 0.7
Ponto de Inflamação: -10
Número MDL : MFCD00081849
Número CAS: 64742-49-0
UN: 1268
ADR: 3 II