Solução de Papanicolaou 2a, Solução de Orange G (OG 6) staining_nuclear, cytology, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
3554.1000PEEA
38.31
EUR
3554.1000PE
3554.2500PE
Solução de Papanicolaou 2a, Solução de Orange G (OG 6) staining_nuclear, cytology, J.T.Baker®
Solução de Papanicolaou 2a, Solução de Orange G (OG 6)
Papanicolaou (PAP) staining solution is specifically designed for diagnosis applications.
- Purified and free from contamination
- Ensure reliable results with highest quality standards
Suitable for use in histology and cytology.
Certificações: CE mark
![]() |
Performance Test | passes test |