Print…
Eter metil-tert-butílico, AR®, Reagente de Laboratório, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
5449-45EA 398.63 EUR
5449-45 5449-25
Eter metil-tert-butílico, AR®, Reagente de Laboratório, Macron Fine Chemicals™
Eter metil-tert-butílico
Fórmula: (CH₃)₃COCH₃
Número MDL : MFCD00008812
Número CAS: 1634-04-4
UN: 2398
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1712bc714ba0a06e0de37f7cf4e5117256f84425&vid=e1b314f829136075329c50f9e5a593c19ae28b4f&prid=web&clid=SAPDAM