Print…
Metanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Perigo
7669-33EA 56.87 EUR
7669-33 7669-38 7669-39
Metanol ≥99% Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Metanol
Fórmula: CH₃OH
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00004595
Número CAS: 67-56-1
UN: 1230
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5ea983428c5015ad8417c1e1c260cce3a4d1de3c&vid=9bc2f21fdce2dcabce477372374ff56b8fb3a0f1&prid=web&clid=SAPDAM