Print…
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado ácido livre ≥98%, Purificado, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
Atenção
Sinônimos: MES monohydrate, 2-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid monohydrate, 2-Morpholinoethanesulphonic acid hydrate
4812-02EA 1426.39 EUR
4812-02 4812-04 4812-06 4812-08
Ácido β-(N-Morfolino)etanosulfônico (MES) monohidratado ácido livre ≥98%, Purificado, J.T.Baker®
β-(N-Morpholino)ethanesulphonic acid (MES) monohydrate
Suitable for use in biopharmaceutical manufacturing applications.
Fórmula: C₆H₁₃NO₄S·1H₂O
Peso Molecular: 213.25 g/mol
Ponto de Fusão: 300 °C
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149409
Número CAS: 145224-94-8
EINECS: 224-632-3
Merck Index: 13,05929
Encomendar
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≥98%
Assay (C₆H₁₃NO₄S·H₂O) ≥98 %
Appearance Passes Test
Identification (by IR) Passes Test
RNase Activity Passes Test
DNase Activity (None Detected) Passes Test
Protease Activity Passes Test
Color of a 1M Alkaline Solution (Colorless) Passes Test
Loss on Drying at 130°C 7 - 10 %
Heavy Metals (as Pb) ≤2 ppm