Print…
Cloreto de magnésio hexahidratado 99.0-105.0%, floco FCC, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos: Magnesium dichloride
5954-24EA 636.91 EUR
5954-24 5954-32
Cloreto de magnésio hexahidratado 99.0-105.0%, floco FCC, Macron Fine Chemicals™
Cloreto de Magnésio hexahidratado
Fórmula: MgCl₂·6H₂O
Peso Molecular: 203.3 g/mol
Ponto de ebulição: 1412 °C (1013 hPa)
Ponto de Fusão: 117 °C
Densidade: 1.57 g/cm³ (25 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149781
Número CAS: 7791-18-6
EINECS: 232-094-6
Merck Index: 13,05684
Encomendar
Food GMP Manufactured Product
Meets F.C.C. Requirements
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging
Bulk Food Chemical
Appearance Passes Test
FCC - Identification A Passes Test
FCC - Identification B Passes Test
FCC - Assay (MgCl₂.6H₂O) 99.0 - 105.0 %
FCC - Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
FCC - Lead (Pb) ≤4 mg/kg
FCC - Sulfate (SO₄) ≤0.03 %
Solubility Passes Test