Print…
Ácido clorídrico solução 10% Biotech Reagent, atende à especificação analítica da Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
P111-33EA 29.54 EUR
P111-33 P111-38 P111-39 P111-40
Ácido clorídrico solução 10% Biotech Reagent, atende à especificação analítica da Ph.Eur., Macron Fine Chemicals™
Ácido clorídrico
Fórmula: HCl
Número MDL : MFCD00011324
Número CAS: 7647-01-0
UN: 1789
ADR: 8,II