Cloreto de guanidínio 99.5-101.0%, NF-GenAR® para biotecnologia, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
|
Atenção
|
0506-06EA
0
EUR
0506-06
0506-04
Cloreto de guanidínio 99.5-101.0%, NF-GenAR® para biotecnologia, Macron Fine Chemicals™
Cloreto de guanidínio
Fórmula:
NH₂C(=NH)NH₂·HCl Peso Molecular: 95,53 g/mol Ponto de Fusão: 185 °C Densidade: 1,354 g/cm³ (20 °C) Temperatura de Armazenamento: Ambiente |
Número MDL :
MFCD00013026 Número CAS: 50-01-1 EINECS: 200-002-3 |
GMP Manufactured Product | |
CAUTION: For Manufacturing, processing or repackaging | |
Appearance | Passes Test |
Water-Insoluble Matter | ≤0.3 % |
Assay (NH₂C(:NH)NH₂·HCl) | 99.5 - 101.0 % |
Ultraviolet Absorbance - 275 nm, For Information Only | |
Ultraviolet Absorbance - 260 nm, For Information Only | |
Loss on Drying | ≤0.5 % |
Trace Impurities - Iron (Fe) | ≤2.0 ppm |
MANUFACTURED EXCLUSIVELY FOR AVANTOR PERFORMANCE MATERIALS, LLC., BY | |
BIOSPECTRA, INC., STROUDSBURG, PA |