Print…
Cloreto de guanidínio, GenAR® para biotecnologia, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor
0834-26EA 0 EUR
0834-26
Cloreto de guanidínio, GenAR® para biotecnologia, Macron Fine Chemicals™
Cloreto de guanidínio
Fórmula: NH₂C(=NH)NH₂·HCl
Peso Molecular: 95,53 g/mol
Número MDL : MFCD00013026
Número CAS: 50-01-1
https://pt.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/74/24/2297424.jpg