Print…
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Sinônimos: sec-Sodium phosphate, Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Disodium phosphate, Dibasic sodium phosphate dodecahydrate, Sodium phosphate dibasic dodecahydrate, di-Sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, Sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate, di-Sodium hydrogen orthophosphate dodecahydrate
P116-33EA 75.29 EUR
P116-33 P116-42
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado Ph. Eur., Macron Fine Chemicals™
Hidrogenoortofosfato de di-sódio dodecahidratado
Fórmula: Na₂HPO₄·12H₂O
Peso Molecular: 358.14 g/mol
Ponto de Fusão: 35
Número MDL : MFCD00149181
Número CAS: 10039-32-4
Merck Index: 13,08733