Print…
Diclorometano, AR®, Reagente de Laboratório, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Atenção
6779-45EA 407.49 EUR
6779-45 6779-25
Diclorometano, AR®, Reagente de Laboratório, Macron Fine Chemicals™
Diclorometano
Fórmula: CH₂Cl₂
Ponto de ebulição: 39,8 °C (1013 hPa)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00000881
Número CAS: 75-09-2
UN: 1593
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bea1f8abe149a925f126e308d8aaee3a107495c9&vid=1a50c1b5a88f4f946c811d278fe40566f022efb4&prid=web&clid=SAPDAM