Ciclohexano, BAKER ANALYZED® para análises de resíduos pesticidas, J.T.Baker®
Fornecedor: Avantor
5278.2500EA
224.59
EUR
5278.2500
Ciclohexano, BAKER ANALYZED® para análises de resíduos pesticidas, J.T.Baker®
Ciclohexano
Fórmula:
C₆H₁₂ Peso Molecular: 84,16 g/mol |
Número MDL :
MFCD00003814 Número CAS: 110-82-7 UN: 1145 ADR: 3,II |
Assay (by GC) | min. 99.5 % |
Acidity | max. 0.0005 meq/g |
Evaporation Residue | max. 5 ppm |
GC sensitive impurities (lindane GC-ECD) | max. 5 ng/l |
Water (KF) | max. 0.02 % |