Print…
Ácido cítrico monohidratado 99.0-102.0% (por análise titulométrica), granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Fornecedor: Avantor Performance Materials
Atenção
0627-12EA 88.32 EUR
0627-12 0627-20
Ácido cítrico monohidratado 99.0-102.0% (por análise titulométrica), granular, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Ácido cítrico monohidratado
Fórmula: C₆H₈O₇.H₂O
Ponto de Fusão: 135…152 °C
Densidade: 1,54 g/cm³ (20 °C)
Temperatura de Armazenamento: Ambiente
Número MDL : MFCD00149972
Número CAS: 5949-29-1
EINECS: 201-069-1
Merck Index: 13,02350
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3160681f96abd248f56672a96b72cc5f6e9d89a2&vid=c4db52c32c630d2c9876e60fc3e9e70a117ea0d8&prid=web&clid=SAPDAM
Encomendar
Meets ACS Reagent Chemical Requirements 99.0 - 102.0%
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use ≤0.005%
ACS - Assay (C₆H₈O₇·H₂O) (by titration) 99.0 - 102.0 %
ACS - Insoluble Matter ≤0.005 %
ACS - Residue after Ignition ≤0.02 %
ACS - Chloride (Cl) ≤0.001 %
ACS - Oxalate (C₂O₄) Passes Test
ACS - Phosphate (PO₄) ≤0.001 %
ACS - Sulfur Compounds (as SO₄) ≤0.002 %
ACS - Iron (Fe) ≤3 ppm
ACS - Lead (Pb) ≤2 ppm
ACS - Substances Carbonizable by Hot H₂SO₄ Passes Test